Läs mer
2-([7-(acetylamino)-6-(bensyloxi)-2-fenylperhydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxi)propansyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10681055
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10681055 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10176902 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10490574 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10681055 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01183CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 499104-69-7
Molekylformel C25H29NO8
Molekylvikt (g/mol) 471.506
InChI-nyckel JPPMVSNCFXDOJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-7-acetylamino-6-benzyloxy-2-phenylperhydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2r-2-4ar,6s,7r,8r,8as-7-acetamido-6-benzyloxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2-6-benzyloxy-7-acetamido-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, benzyl n-acetyl-4,6-o-benzylidenemuramic acid, 2-7-acetamido-6-benzyloxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2-7-acetamido-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid
PubChem CID 3843768
IUPAC-namn 2-[(7-acetamido-2-fenyl-6-fenylmetoxi-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl)oxi]propansyra
LEDER CC(C(=O)O)OC1C(C(OC2C1OC(OC2)C3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-{[7-(Acetylamino)-6-(benzyloxy)-2-phenylperhydropyrano[3, 2-d][1, 3]dioxin-8-yl]oxy}propanoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 471.5
Procent renhet 97%