missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(7-Amino-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(7-Amino-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 85157-21-7 |
| Molekylformel | C11H9NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO4/c12-7-1-2-8-6(3-10(13)14)4-11(15)16-9(8)5-7/h1-2,4-5H,3,12H2,(H,13,14) |
| LEDER | Nc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(7-amino-2-oxochromen-4-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.19 |
| Formel vikt | 219.0532 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?