Läs mer
2,7-Bis(alloxykarbonylamino)-9-klorakridin, teknisk kvalitet, TRC
Produktkod. 30333755
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30333755 50 mg
1 options
Produktkod. 30333755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB40112050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Bis(alloxycarbonylamino)-9-chloroacridine
CAS 887353-21-1
Molekylformel C21 H18 Cl N3 O4
Kvantitet 50 mg
Synonym 2,7-Bis(Alloxycarbonylamino)-9-Chloroacridine
InChI formel InChI=1S/C21H18ClN3O4/c1-3-9-28-20(26)23-13-5-7-17-15(11-13)19(22)16-12-14(6-8-18(16)25-17)24-21(27)29-10-4-2/h3-8,11-12H,1-2,9-10H2,(H,23,26)(H,24,27)
LEDER Clc1c2cc(NC(=O)OCC=C)ccc2nc3ccc(NC(=O)OCC=C)cc13
IUPAC-namn prop-2-enyl N-[9-kloro-7-(prop-2-enoxikarbonylamino)acridin-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 411.84
Formel vikt 411.0986