missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,7-Bis(alloxykarbonylamino)-9-klorakridin, teknisk kvalitet, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,7-Bis(alloxycarbonylamino)-9-chloroacridine |
| CAS | 887353-21-1 |
| Molekylformel | C21 H18 Cl N3 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,7-Bis(Alloxycarbonylamino)-9-Chloroacridine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18ClN3O4/c1-3-9-28-20(26)23-13-5-7-17-15(11-13)19(22)16-12-14(6-8-18(16)25-17)24-21(27)29-10-4-2/h3-8,11-12H,1-2,9-10H2,(H,23,26)(H,24,27) |
| LEDER | Clc1c2cc(NC(=O)OCC=C)ccc2nc3ccc(NC(=O)OCC=C)cc13 |
| IUPAC-namn | prop-2-enyl N-[9-kloro-7-(prop-2-enoxikarbonylamino)acridin-2-yl]karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.84 |
| Formel vikt | 411.0986 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?