missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2’,7-Bis-O-(Triethylsilyl) 10-Desacetyl Paclitaxel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',7-Bis-O-(Triethylsilyl) 10-Desacetyl Paclitaxel |
| CAS | 155556-72-2 |
| Molekylformel | C57H77NO13Si2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (αR,βS)-(2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-[(triethylsilyl)oxy]-benzenepropanoic Acid β-(Benzoylamino)-α-[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester, Paclitaxel - In House Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C57H77NO13Si2/c1-12-72(13-2,14-3)70-42-33-43-56(35-66-43,69-37(8)59)48-50(68-52(63)40-31-25-20-26-32-40)57(65)34-41(36(7)44(54(57,9)10)46(60)49(61)55(42,48)11)67-53(64)47(71-73(15-4,16-5)17-6)45(38-27-21-18-22-28-38)58-51(62)39-29-23-19-24-30-39/h18-32,41-43,45-48,50,60,65H,12-17,33-35H2,1-11H3,(H,58,62)/t41-,42+,43+,45-,46+,47+,48-,50-,55+,56-,57+/m0/s1 |
| LEDER | CC[Si](CC)(CC)O[C@H]([C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)C(=O)O[C@H]3C[C@@]4(O)[C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@@H]6[C@@]7(CO[C@@H]7C[C@@H](O[Si](CC)(CC)CC)[C@@]6(C)C(=O)[C@H](O)C(=C3C)C4(C)C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(1S,2S,3R,4S,7R,9R,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-3-phenyl-2-triethylsilyloxypropanoyl]oxy-1,12-dihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-9-triethylsilyloxy-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1040.39 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?