Läs mer
2-(7-bromoheptyloxi)tetrahydropyran, TRC
Produktkod. 30332455
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30332455 500 mg
30338762 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30332455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB255360500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(7-Bromoheptyloxy)tetrahydropyran
CAS 10160-25-5
Molekylformel C12H23BrO2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-[(7-Bromoheptyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 1-Bromo-7-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 1-Tetrahydropyranyloxy-7-bromoheptane, 7-Bromo-1-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 7-Bromo-1-heptanol Tetrahydropyranyl Ether, 7-Bromoheptyl Tetrahydropyranyl Ether
InChI formel InChI=1S/C12H23BrO2/c13-9-5-2-1-3-6-10-14-12-8-4-7-11-15-12/h12H,1-11H2
LEDER BrCCCCCCCOC1CCCCO1
IUPAC-namn 2-(7-bromoheptoxy)oxan
Molekylvikt (g/mol) 279.22
Formel vikt 278.0881