Läs mer
2-(7-bromoheptyloxi)tetrahydropyran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(7-Bromoheptyloxy)tetrahydropyran |
| CAS | 10160-25-5 |
| Molekylformel | C12H23BrO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-[(7-Bromoheptyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 1-Bromo-7-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 1-Tetrahydropyranyloxy-7-bromoheptane, 7-Bromo-1-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 7-Bromo-1-heptanol Tetrahydropyranyl Ether, 7-Bromoheptyl Tetrahydropyranyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23BrO2/c13-9-5-2-1-3-6-10-14-12-8-4-7-11-15-12/h12H,1-11H2 |
| LEDER | BrCCCCCCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC-namn | 2-(7-bromoheptoxy)oxan |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.22 |
| Formel vikt | 278.0881 |