Läs mer
2,7-di-tert-butylfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421668
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421668 5 g 5g
15411668 1 g 1g
15431668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55430.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58775-05-6 | C21H26 | 278.439 g/mol
Den används som en organisk ljusemitterande diod (OLED) mellanliggande.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en organisk ljusemitterande diod (OLED) mellanliggande.
Löslighet Löslig i toluen, varm metanol.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Undvik värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58775-05-6
Molekylformel C21H26
Molekylvikt (g/mol) 278.439
MDL-nummer MFCD03093998
InChI-nyckel DFZYPLLGAQIQTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-di-tert-butylfluorene, 2,7-di-tert-butyl-9h-fluorene, 2,7-di-t-butylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem15066, 2,7-di-tert-butyl fluorene, 2,7-di-tert-butyl-fluorene, ksc491i2b
PubChem CID 4090082
IUPAC-namn 2,7-ditert-butyl-9H-fluoren
LEDER CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C2)C=C(C=C3)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Di-tert-butylfluorene
Smältpunkt 121°C to 124°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in toluene,hot methanol.
Formel vikt 278.43
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.