missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,7-Diacetylfluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,7-Diacetylfluorene |
| CAS | 961-27-3 |
| Molekylformel | C17H14O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,1'-(9H-Fluorene-2,7-diyl)bis[ethanone], 2,7-Diacetyl-9H-fluorene, NSC 137171 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O2/c1-10(18)12-3-5-16-14(7-12)9-15-8-13(11(2)19)4-6-17(15)16/h3-8H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc2c(Cc3cc(ccc23)C(=O)C)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(7-acetyl-9H-fluoren-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.29 |
| Formel vikt | 250.0994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?