missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,7-Diamino-6-phenylpteridin-4-ol, Mikromol™
Beskrivning
2,7-Diamino-6-phenylpteridin-4-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,7-diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine |
| CAS | 19375-89-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,7-diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H10 N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4(3H)-Pteridinone, 2,7-diamino-6-phenyl-, 4(1H)-Pteridinone, 2,7-diamino-6-phenyl- (9CI), 4-Pteridinol, 2,7-diamino-6-phenyl- (8CI), 2,7-Diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine, Triamterene Imp. B (EP), Triamterene RC B (USP), Triamterene Related Compound B, Triamterene Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N6O/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)15-8-10(16-9)17-12(14)18-11(8)19/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19) |
| LEDER | Nc1nc(O)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2,7-diamino-6-phenylpteridin-4-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?