Läs mer
2,7-diaminofluoren, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461628
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461628 1 g 1g
15481628 250 mg 250mg
15471628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55402.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 525-64-4 | C13H13ClN2 | 232.71 g/mol
Det används som ersättning för den cancerframkallande bensidinen i den kromogena analysen av peroxidaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den används som ersättning för cancerframkallande
bensidin i den kromogena analysen av peroxidaser.
Löslighet
Något löslig i kallt vatten. Lösligt i varmt vatten. Svårlösligt i etanol. och aceton. Olösligt i eter.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 525-64-4
Molekylformel C13H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 232.71
MDL-nummer MFCD00001128
InChI-nyckel COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-diaminofluorene, 2,7-fluorenediamine, 2,7-diamino-fluorene, 2,7-fluoroenediamine, fluorene-2,7-diamine, fluorene-2,7-diyldiamine, ccris 920, 2,7-diamino-fluoren, 2,7-diaminoflyorene, 2,7-diaminofluoren
PubChem CID 10679
IUPAC-namn 9H-fluoren-2,7-diamin
LEDER [Cl-].NC1=CC=C2C(CC3=CC([NH3+])=CC=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Diaminofluorene
Smältpunkt 160°C to 162°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2099859
Merck Index 14,4156
Löslighetsinformation Slightly soluble in cold water. Soluble in hot water. Sparingly soluble in ethanol. and acetone. Insoluble in ether.
Formel vikt 196.25
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.