missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,7-Diaminomitosene (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,7-Diaminomitosene |
| CAS | 92695-32-4 |
| Molekylformel | C14 H16 N4 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,7-Diaminomitosene, (2R)-2,7-Diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, (R)-2,7-Diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, 2,7-Diaminomitosene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4O4/c1-5-10(16)13(20)9-7(4-22-14(17)21)8-2-6(15)3-18(8)11(9)12(5)19/h6H,2-4,15-16H2,1H3,(H2,17,21)/t6-/m1/s1 |
| LEDER | CC1=C(N)C(=O)c2c(COC(=O)N)c3C[C@@H](N)Cn3c2C1=O |
| IUPAC-namn | [(2R)-2,6-diamino-7-methyl-5,8-dioxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[1,2-a]indol-4-yl]methyl carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.301 |
| Formel vikt | 304.117 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?