Läs mer
2,7-Diazapyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,7-Diazapyrene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2F2O3/c5-4(6)1-2(7)9-3(4)8/h1H2 |
| Formel vikt | 135.997 |