Läs mer
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15545956 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15545956 25 g 25g
15535956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15545956 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457310250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 28320-32-3
Molekylformel C15H12Br2
Molekylvikt (g/mol) 352.07
MDL-nummer MFCD00099471
InChI-nyckel LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-fluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl fluorene, pubchem19656, acmc-1cpi8, ksc491i1n, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorenone
PubChem CID 12123876
IUPAC-namn 2,7-dibromo-9,9-dimethylfluorene
LEDER CC1(C)C2=C(C=CC(Br)=C2)C2=C1C=C(Br)C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Smältpunkt 179.0°C to 181.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 352.07
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.