Läs mer
2,7-dibrom-9-fluorenon, 96 %
Produktkod. 11425670
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425670 5 g 5g
11415670 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425670 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25919.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14348-75-5 | C13H6Br2O | 337,998 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14348-75-5
Molekylformel C13H6Br2O
Molekylvikt (g/mol) 337.998
MDL-nummer MFCD00010790
InChI-nyckel CWGRCRZFJOXQFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dibromo-9-fluorenone, 2,7-dibromo-9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo-fluoren-9-one, 2,7-dibromofluorenone, 2,7-dibromo-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo, 2,7-dibrom-9h-fluoren-9-on, pubchem19652, acmc-209cqp, maybridge1_002427
PubChem CID 259922
IUPAC-namn 2,7-dibromfluoren-9-on
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C3=C2C=CC(=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dibromo-9-fluorenone
Smältpunkt 195 °C till 196 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 337.99
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.