Läs mer
2,7-dibrom-9H-fluoren, TRC
Produktkod. 30383420
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383420 25 g
30381404 10 g
30377793 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30383420 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42618325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16433-88-8
Molekylformel C13H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 324.01
Synonym 2,7-Dibromofluorene
LEDER Brc1ccc2c(Cc3cc(Br)ccc23)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dibromo-9H-fluorene
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H8Br2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Formel vikt 321.8993