Läs mer
2,7-Dibromfluoren, 98 %
Produktkod. 11449653
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449653 100 g 100g
11424050 10 g 10g
11439653 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449653 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12437.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 16433-88-8 | C13H8Br2 | 324,02 g/mol
2,7-dibromfluoren används som mall för N-karbazol-kapslade oligofluorener som visar potential som håltransporterande material för organiska ljusemitterande enheter (OLED). Det används också i syntesen av konjugerad polymer, poly[9,9a-bis(6a-N,N,N-trimetylammonium)hexyl)fluoren-co-alt-4,7-(2,1,3-bensotiadiazol)dibromid] (PFBT), som används i etikettfria DNA-mikroarrayer, vid framställningen av blåymmetfluorescerande och icke-substituerade polyymmetfluorescerande ämnen. 2,7-dibromfluorenmonomerer innehållande bensyleterdendroner (generation 1, 2 och 3) i 9,9a-positionen av fluorenringen, såsom: 9,9-bis[(3,5-bis(bensyloxi)bensyloxi)metyl]-2,7-dibromfluoren, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(bensyloxi)bensyloxi)bensyloxi)-metyl] 2,7-dibromfluoren, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(3,5-bis(bensyloxi)bensyloxi)bensyloxi)bensyloxi)-metyl]-2,7-dibromfluoren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,7-dibromfluoren används som mall för N-karbazol-kapslade oligofluorener som visar potential som håltransporterande material för organiska ljusemitterande enheter (OLED). Det används också vid syntes av konjugerad polymer, poly[9,9′ -bis(6′′ -N,N,N-trimetylammonium)hexyl)fluoren-ko-alt-4,7-(2,1,3-bensotiadiazol)dibromid] (PFBT), används i etikettfria DNA-mikroarrayer, vid framställning av blå fotoluminescerande osymmetriskt substituerad polyfluoren och vid framställning av 2,7-dibromofluoren som innehåller 2,7-dibromofluoren, 2,7-dibromofluoren1 (bensyler) och 3) i 9,9′ -position av fluorenringen, såsom: 9,9-bis[(3,5-bis(bensyloxi)bensyloxi)metyl]-2,7-dibromfluoren, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(bensyloxi)bensyloxi)bensyloxi)-metyl] 2,7-dibromfluoren, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(3,5-bis(bensyloxi)bensyloxi)bensyloxi)bensyloxi)-metyl]-2,7-dibromfluoren.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16433-88-8
Molekylformel C13H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 324.02
MDL-nummer MFCD00019048
InChI-nyckel AVXFJPFSWLMKSG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140073
IUPAC-namn 2,7-dibrom-9H-fluoren
LEDER BrC1=CC=C2C(CC3=CC(Br)=CC=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dibromofluorene
Smältpunkt 164 °C till 167 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2049205
Synonym 2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo, fluorene, 2,7-dibromo, fluorene,7-dibromo, 2, 7-dibromofluorene, 2,7-di bromo fluorene, 9h-fluorene,7-dibromo, acmc-1c8sn, ksc491i1j
Formel vikt 324.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.