Läs mer
2,7-Dibromonaphthalene, 99%
Produktkod. 15402528
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402528 1 g 1g
15422528 250 mg 250mg
15412528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56097.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58556-75-5 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
Det är en mellanprodukt i färgämnen och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det är en mellanprodukt i färgämnen och läkemedel
.
Löslighet Löslig i acetonitril
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58556-75-5
Molekylformel C10H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 285.97
MDL-nummer MFCD00238580
InChI-nyckel ODJZWBLNJKNOJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,7-dibromo, acmc-209m5e, ksc490o3j, 2,7-dibromonaphthalene hplc
PubChem CID 625355
IUPAC-namn 2,7-dibromonaftalen
LEDER BrC1=CC2=CC(Br)=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dibromonaphthalene
Smältpunkt 139°C to 142°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1862041
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile.
Formel vikt 285.97
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.