Läs mer
2,7-Dibromonapthalene, TRC
Produktkod. 30378085
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30378085 1 g
1 options
Produktkod. 30378085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4257601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dibromonapthalene
CAS 58556-75-5
Molekylformel C10H6Br2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6H
LEDER Brc1ccc2ccc(Br)cc2c1
IUPAC-namn 2,7-dibromonaftalen
Molekylvikt (g/mol) 285.96
Formel vikt 283.8836