Läs mer
2,7-Dibromophenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,7-Dibromophenanthrene |
| CAS | 62325-30-8 |
| Molekylformel | C14 H8 Br2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2/c15-11-3-5-13-9(7-11)1-2-10-8-12(16)4-6-14(10)13/h1-8H |
| LEDER | Brc1ccc2c(ccc3cc(Br)ccc23)c1 |
| IUPAC-namn | 2,7-dibromophenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.021 |
| Formel vikt | 333.899 |