Läs mer
2,7-Dibromopyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,7-Dibromopyrene |
| CAS | 102587-98-4 |
| Molekylformel | C16H8Br2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8Br2/c17-13-5-9-1-2-10-6-14(18)8-12-4-3-11(7-13)15(9)16(10)12/h1-8H |
| LEDER | C1=CC2=C3C(=CC(=C2)Br)C=CC4=CC(=CC1=C43)Br |
| IUPAC-namn | 2,7-dibromopyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.04 |
| Formel vikt | 357.8993 |