Läs mer
2,7-Dibromopyrene, TRC
Produktkod. 30381589
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30381589 10 mg
1 options
Produktkod. 30381589 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42642510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dibromopyrene
CAS 102587-98-4
Molekylformel C16H8Br2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H8Br2/c17-13-5-9-1-2-10-6-14(18)8-12-4-3-11(7-13)15(9)16(10)12/h1-8H
LEDER C1=CC2=C3C(=CC(=C2)Br)C=CC4=CC(=CC1=C43)Br
IUPAC-namn 2,7-dibromopyrene
Molekylvikt (g/mol) 360.04
Formel vikt 357.8993