Läs mer
2,7-Dichlorodibenzo-p-dioxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,7-Dichlorodibenzo-p-dioxin |
| CAS | 33857-26-0 |
| Molekylformel | C12 H6 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 2,7-dichloro-, 2,7-Dichlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin (ACI), Dibenzo-p-dioxin, 2,7-dichloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,7-Dichlorodibenzo-p-dioxin, 2,7-Dichlorodibenzodioxin, 2,7-Dichlorodioxin, PCDD 11 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl2O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-10-4-2-8(14)6-12(10)15-9/h1-6H |
| LEDER | ClC1=CC=C2OC3=CC(Cl)=CC=C3OC2=C1 |
| IUPAC-namn | 2,7-dichlorodibenzo-p-dioxin |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.081 |
| Formel vikt | 251.974 |