Läs mer
2',7'-Dichlorodihydrofluorescein Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',7'-Dichlorodihydrofluorescein Diacetate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H16Cl2O7/c1-11(27)31-21-9-19-15(7-17(21)25)23(13-5-3-4-6-14(13)24(29)30)16-8-18(26)22(32-12(2)28)10-20(16)33-19/h3-10,23H,1-2H3,(H,29,30) |
| Formel vikt | 486.0273 |