Läs mer
2,7-diklorfluoren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,7-Dichlorofluorene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2 |
| Formel vikt | 234.0003 |