Läs mer
2,7-diklorfluoren, TRC
Produktkod. 30380124
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30380124 2.5 g 2.5g
30374865 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30380124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4344652.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7012-16-0
Molekylformel C13 H8 Cl2
Molekylvikt (g/mol) 235.11
Synonym 2,7-Dichloro-9H-fluorene, NSC 73077
IUPAC-namn 2,7-diklor-9H-fluoren
LEDER Clc1ccc2c(Cc3cc(Cl)ccc23)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dichlorofluorene
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H8Cl2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Formel vikt 234.0003