Läs mer
2,7-Dichlorofluorenyl Bromomethyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,7-Dichlorofluorenyl Bromomethyl Ketone |
| CAS | 53221-22-0 |
| Molekylformel | C15H9BrCl2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-(2,7-dichloro-9H-fluoren-4-yl)ethanone, Bromomethyl 2,7-Dichloro-4-fluorenyl Ketone |
| LEDER | Clc1ccc2c(Cc3cc(Cl)cc(C(=O)CBr)c23)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.04 |
| Formel vikt | 353.9214 |