Läs mer
2',7'-diklorfluorescein 3',6'-diacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10419301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10419301 1 g Glasflaska 1g
10419491 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10419301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 347250010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2044-85-1 | C24H14Cl2O7 | 485.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2044-85-1
Molekylformel C24H14Cl2O7
Molekylvikt (g/mol) 485.27
MDL-nummer MFCD00037501
InChI-nyckel VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104913
IUPAC-namn (6'-acetyloxi-2',7'-diklor-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-3'-yl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2', 7'-Dichlorofluorescein 3', 6'-diacetate
Smältpunkt 239°C to 246°C
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Beilstein 19, IV, 2912
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 485.27
Procent renhet ≥96.0%
Förpackning Glasflaska
Färg Färglös till Vit
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver eller Kristaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.