Läs mer
2',7'-diklorfluorescein 3',6'-diacetat, 97%
Produktkod. 10419491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10419491 5 g Glasflaska 5g
10419301 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10419491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 347250050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2044-85-1 | C24H14Cl2O7 | 485,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2044-85-1
Molekylformel C24H14Cl2O7
Molekylvikt (g/mol) 485.27
MDL-nummer MFCD00037501
InChI-nyckel VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104913
IUPAC-namn (6'-acetyloxi-2',7'-diklor-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-3'-yl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 7'-Dichlorofluorescein 3', 6'-diacetate
Smältpunkt 239 °C till 246 °C
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Beilstein 19, IV, 2912
Färg Färglös till Vit
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver eller Kristaller
Formel vikt 485.27
Procent renhet ≥96.0%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.