Läs mer
2',7'-Dichlorofluorescein diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',7'-Dichlorofluorescein diacetate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14Cl2O7/c1-11(27)30-21-9-19-15(7-17(21)25)24(14-6-4-3-5-13(14)23(29)33-24)16-8-18(26)22(31-12(2)28)10-20(16)32-19/h3-10H,1-2H3 |
| Formel vikt | 484.0117 |