Läs mer
2',7'-diklorfluoresceindiacetat, TRC
Produktkod. 30136155
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136155 50 mg
30134089 1 g
30009769 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136155 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43453350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2044-85-1
Molekylformel C24H14Cl2O7
Molekylvikt (g/mol) 485.27
Synonym MFCD 37501, 3',6'-Bis(acetyloxy)-2',7'-dichlorospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
LEDER CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(=O)C)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',7'-Dichlorofluorescein diacetate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H14Cl2O7/c1-11(27)30-21-9-19-15(7-17(21)25)24(14-6-4-3-5-13(14)23(29)33-24)16-8-18(26)22(31-12(2)28)10-20(16)32-19/h3-10H,1-2H3
Formel vikt 484.0117