Läs mer
2',7'-diklorfluoresceinlösning, Solstice
Produktkod. 15650580
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15650580 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15650580 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 02591500ML
 Begränsad artikel
I lager
Indikator, redo att användas
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2′,7′-Dichlorofluorescein Solution
Smältpunkt 89,5 °C
Kokpunkt 81 °C till 83 °C
CAS 76-54-0
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H10Cl2O5
MDL-nummer MFCD00005047
UN-nummer UN1219
Beilstein 58009
Densitet 0,79 g/ml vid 20 °C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 12 °C (53,6 °F)
InChI-nyckel VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
IUPAC-namn 2',7'-diklor-3',6'-dihydroxispiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
Molekylvikt (g/mol) 401.195
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
Formel vikt 401,2 g/mol
Kvalitet Indicator
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol