Läs mer
2′,7′-Dichlorofluorescein, Supelco™
Codice prodotto. 15867760
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
15867760 5 g 5g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Codice prodotto. 15867760 Fornitore Supelco N. del fornitore 1096760005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Indicator ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 2′,7′-Dichlorofluorescein
CAS 76-54-0
MDL-nummer MFCD00005047
Synonym 2′,7′-Dichlorofluorescein, 2′,7′-Dichlorofluorescein
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 401.2
Kvalitet Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.