Läs mer
2',7'-Dichlorofluorescein, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10070080 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10070080 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10070080 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/1820/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 280°C
CAS 76-54-0
Molekylformel C20H10Cl2O5
MDL-nummer 5047
Formel vikt 401.2g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Amber
Kvantitet 5 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2',7'-Dichlorofluorescein
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.