Läs mer
2',7'-diklorfluorescein
Produktkod. 11403307
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403307 25 g 25g
11493297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16212.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2203.33 SEK
    1978.65 SEK / 25g
    Save 224.68 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
CAS: 76-54-0 | C20H10Cl2O5 | 401,195 g/mol
2',7'-Diklorofluorescein används som en indikator och som en cellulär antioxidantaktivitet. Det används också för bestämning av kolhydrater och väteperoxid genom fluorescensdensitometri respektive kemiluminescens. Den används som en indikator för argentometri med Fajans metod. Det är också involverat i analysen av cellulär antioxidantaktivitet. Det används som tillsats i fluorescens- och laserstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 ,′7′ -Diklorofluorescein används som en indikator och som en cellulär antioxidantaktivitet. Det används också för bestämning av kolhydrater och väteperoxid genom fluorescensdensitometri respektive kemiluminescens. Den används som en indikator för argentometri med Fajans metod. Det är också involverat i analysen av cellulär antioxidantaktivitet. Det används som tillsats i fluorescens- och laserstudier.
Löslighet
Löslig i etanol och metanol. Något dimetylsulfoxid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Som fluorescerande indikatorInkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-54-0
Molekylformel C20H10Cl2O5
Molekylvikt (g/mol) 401.195
MDL-nummer MFCD00005047
InChI-nyckel VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',7'-dichlorofluorescein, dichlorofluorescein, unii-56nqm5uzt1, 2,7-dichlorofluorescein, 56nqm5uzt1, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 11,16-dichloro-12,15-dihydroxyspiro 3-hydroisobenzofuran-3,9'-xanthene-1-one
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
IUPAC-namn 2',7'-diklor-3',6'-dihydroxispiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',7'-Dichlorofluorescein
Smältpunkt >300 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i etanol och metanol. Lite dimetylsulfoxid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 401.2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.