Läs mer
Invitrogen™ 2',7'-difluorfluorescein (Oregon Green™ 488)
Produktkod. 11560336
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560336
Brand: Invitrogen™ D6145
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
2',7'-difluorofluorescein (Oregon Green™ 488)
Oregon Green™ 488 kan användas som referensstandard för Oregon Green™ 488-konjugat eller en pH-sensor av måttligt sura lösningar (pK a∼ 4,7)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp 2',7'-difluorfluorescein
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Oregon Green