Läs mer
2,7-Dihydroxynaftalen, 97 %
Produktkod. 11443923
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443923 250 g 250g
11433923 50 g 50g
11414050 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443923 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10229.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 582-17-2 | C10H8O2 | 160,17 g/mol
2,7-naftalendiol är ett reagens som används vid framställning av monomerer av material med hög kolhalt. Används även vid syntes av splitomicinanaloger. Används som utgångsmaterial för syntes av sulfonsyror och divinylnaftalener. Det används också för att göra färgämnen, pigment, fluorescerande blekningsmedel, garvningsmedel, antioxidanter och antiseptika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2,7
-naftalendiol är ett reagens som används vid framställning av monomerer av material med hög kolhalt. Används även vid syntes av splitomicinanaloger. Används som utgångsmaterial för syntes av sulfonsyror och divinylnaftalener. Det används också för att göra färgämnen, pigment, fluorescerande blekningsmedel, garvningsmedel, antioxidanter och antiseptika.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 582-17-2
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00004085
InChI-nyckel DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene
PubChem CID 11397
IUPAC-namn naftalen-2,7-diol
LEDER OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dihydroxynaphthalene
Smältpunkt 183 °C till 188 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 2042383
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 160.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.