Läs mer
2,7-Dimethoxy-4-hydroxy-1,4-benzoxazinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,7-Dimethoxy-4-hydroxy-1,4-benzoxazinone |
| CAS | 55544-90-6 |
| Molekylformel | C10H11NO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-2,7-dimethoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-4-Hydroxy-2,7-dimethoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO5/c1-14-6-3-4-7-8(5-6)16-10(15-2)9(12)11(7)13/h3-5,10,13H,1-2H3 |
| LEDER | COC1Oc2cc(OC)ccc2N(O)C1=O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-2,7-dimethoxy-1,4-benzoxazin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.2 |
| Formel vikt | 225.0637 |