Läs mer
2,7-dimetylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10151162
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10151162 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10427042 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10151162 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01560DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175201-51-1
Molekylformel C9H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 191.19
MDL-nummer MFCD00067901
InChI-nyckel CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
PubChem CID 2736303
IUPAC-namn 2,7-dimetylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-karboxylsyra
LEDER CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 7-Dimethylpyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.19
Procent renhet 97%