Läs mer
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 11425656
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425656 1 g 1g
11435656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20771.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 175201-51-1 | C9H9N3O2 | 191.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175201-51-1
Molekylformel C9H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 191.19
MDL-nummer MFCD00067901
InChI-nyckel CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
PubChem CID 2736303
IUPAC-namn 2,7-dimetylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-karboxylsyra
LEDER CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Smältpunkt ∼250°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.