Läs mer
2,7-Dinitro-9-fluorenon, 97 %
Produktkod. 15481338
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481338 25 g 25g
15471338 5 g 5g
15491338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55176.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 31551-45-8 | C13H6N2O5 | 270,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31551-45-8
Molekylformel C13H6N2O5
Molekylvikt (g/mol) 270.20
MDL-nummer MFCD00001153
InChI-nyckel HDVGAFBXTXDYIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dinitro-9-fluorenone, 2,7-dinitrofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 2,7-dinitro-9h-fluoren-9-one, fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 9-fluorenone, 2,7-dinitro, ccris 2911, acmc-209hnh, maybridge1_004322, fluoren-9-one,7-dinitro
PubChem CID 35842
IUPAC-namn 2,7-dinitrofluoren-9-on
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2C3=CC=C(C=C3C(=O)C2=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dinitro-9-fluorenone
Smältpunkt 292 °C till 295 °C
Färg Gul till orange
Kvantitet 25 g
Formel vikt 270.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.