Läs mer
2,7-Dinitrofluorene, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11498277
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11498277 1 g 1g
11408287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11498277 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17643.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5405-53-8
Molekylformel C13H8N2O4
Molekylvikt (g/mol) 256.217
MDL-nummer MFCD00001121
InChI-nyckel IHZCVUBSTYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dinitrofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dinitro, fluorene, 2,7-dinitro, ccris 2909, fluorene,7-dinitro, acmc-1cuci, 9h-fluorene,7-dinitro, 9h-fluorene,2,7-dinitro, 4-05-00-02153 beilstein handbook reference
PubChem CID 21502
IUPAC-namn 2,7-dinitro-9H-fluorene
LEDER C1C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])C3=C1C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,7-Dinitrofluorene
Smältpunkt >300°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2057852
Formel vikt 256.22
Procent renhet 98%