Läs mer
2-(7-metyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)ättiksyra, TRC
Produktkod. 30341288
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30341288 250 mg
1 options
Produktkod. 30341288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB499335250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid
CAS 50402-83-0
Molekylformel C12H10O4
Kvantitet 250 mg
Synonym (7-Methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid
InChI formel InChI=1S/C12H10O4/c1-7-2-3-9-8(5-11(13)14)6-12(15)16-10(9)4-7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14)
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-(7-metyl-2-oxochromen-4-yl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 218.2
Formel vikt 218.0579