Läs mer
2,7-Naftaleniol, TRC
Produktkod. 30477679
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30477679 1 g
1 options
Produktkod. 30477679 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3448501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,7-Dihydroxynaphthalene
CAS 582-17-2
Molekylformel C10 H8 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2,7-Naphthalenediol, 2,7-Dihydroxynaphthalene, 2,7-Naphthohydroquinone, 7-Hydroxy-2-naphthol, C.I. 76645, NSC 407541
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
LEDER Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
IUPAC-namn naftalen-2,7-diol
Molekylvikt (g/mol) 160.169
Formel vikt 160.0524