Läs mer
2,7-Thianthrenedicarboxylic Acid(contain ~5% 2,8-isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,9-Thianthrenedicarboxylic Acid |
| CAS | 154341-96-5 |
| Molekylformel | C14H8O4S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O4S2/c15-13(16)7-1-3-9-11(5-7)20-10-4-2-8(14(17)18)6-12(10)19-9/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2Sc3cc(ccc3Sc2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | thianthrene-2,7-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.34 |
| Formel vikt | 303.9864 |