Läs mer
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, 97%
Produktkod. 10455769 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10455769 1 g Glass bottle 1g
10867661 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10455769 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428250010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 331465-71-5 | C18H39N4P | 342.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 331465-71-5
Molekylformel C18H39N4P
Molekylvikt (g/mol) 342.51
MDL-nummer MFCD03840347
InChI-nyckel WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, triisobutylphosphatrane, 2,8,9-tris 2-methylpropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, acmc-1bmup, 4,6,11-tris 2-methylpropyl-1,4,6,11-tetraza-5-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, nitrilotrisethylenetris isobutylimino phosphine, 2,8,9-tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phospha-bicyclo 3.3.3 undecane
PubChem CID 4571243
IUPAC-namn 4,6,11-tris(2-methylpropyl)-1,4,6,11-tetraza-5-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
LEDER CC(C)CN1CCN2CCN(P1N(CC2)CC(C)C)CC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.9640g/mL, 0.964
Elementaranalys 60.60 to 65.65% C, 11.02 to 11.94% H, 15.70 to 17.01% N
Kokpunkt 110.0°C to 118.0°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 68°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 10155
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 342.51
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.