Läs mer
2,8-bis(trifluormetyl)-4-kinolinol, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10207230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10207230 1 g Glasflaska 1g
13478508 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10207230 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306010010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 35853-41-9
Molekylformel C11H5F6NO
Molekylvikt (g/mol) 281.15
MDL-nummer MFCD00075091
InChI-nyckel JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
PubChem CID 736140
IUPAC-namn 2,8-bis(trifluormetyl)-lH-kinolin-4-on
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 130,0 °C till 134,0 °C
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 281.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.