Läs mer
2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol, Mikromol™
Produktkod. 30050858
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050858 100 mg
30052077 25 mg
30459478 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30050858 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1198.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
CAS 35853-41-9
Analyt- eller komponentnamn 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H5 F6 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
InChI formel InChI=1S/C11H5F6NO/c12-10(13,14)6-3-1-2-5-7(19)4-8(11(15,16)17)18-9(5)6/h1-4H,(H,18,19)
LEDER Oc1cc(nc2c(cccc12)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 281.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 281.0275 g/mol