Läs mer
2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran, tekniker. 90%
Produktkod. 11364444
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364444 5 g 5g
11354444 1 g 1g
11374444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364444 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01081.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50816-20-1 | C13H25BrO2 | 293,245 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50816-20-1
Molekylformel C13H25BrO2
Molekylvikt (g/mol) 293.245
MDL-nummer MFCD00014648
InChI-nyckel JCRBYQZIJFWGOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxy octane, 8-bromooctyl tetrahydropyranyl ether, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxyoctane, 2-8-bromooctyloxy tetrahydropyran, 2-8-bromooctyl oxy oxane, acmc-20aowo
PubChem CID 170916
IUPAC-namn 2-(8-bromoktoxi)oxan
LEDER C1CCOC(C1)OCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran
Kokpunkt 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.477
Kvantitet 5 g
Beilstein 1306644
Formel vikt 293.25
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.