Läs mer
MP Biomedicals™ 2-8 CELLsium™ Medium för kortvarig celllagring
Produktkod. 16399855 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16399855 100 ml -
16309865 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16399855 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092780349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3140.00 SEK
    2991.19 SEK / 100ml
    Save 148.81 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
2-8 CELLsius är en cytoskyddande, proteinfri, färdig att använda biolösning utan DMSO för korttidslagring av celler eller vävnad.
  • För korttidsförvaring, lägg till kall (2 till 8 Â °C) 2-8 CELLsium vid en rekommenderad cellkoncentration på 1 x 10 6 mL till 8 x 10 6 mL
  • 2-8 CELLsium kan avlägsnas efter centrifugering, cellkoncentrationen justeras och överföras till en lämplig odlingskolv med tillväxtmedium
  • Det kommer att hålla cellerna friska medan de befinner sig i en tillfällig åldrande fas, till skillnad från vanliga tillväxtmedier, som inte kan
Specifikationer
Form Vätska
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Kortvarig celllagring
Kvantitet 100 ml
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 till 8 °C